Key Documents
MF0HC027H1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® Pod
F0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Pod Depth Filter, F0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/pack
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose
polypropylene
Niveau de qualité
Description
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
460-3200 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
21.4 – 42.7 μS/cm
Grade du filtre
F0HC
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MF0HC027H1 se présente sous la forme d'un POD, de dimensions 14 cm (H) × 22 cm (L), et possède une surface de filtration de 0,027 m2.
Cette série de médias F0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification secondaire après une centrifugation ou les applications sur centrifugat prétraité. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine l'entretien et les exigences en matière de validation du nettoyage.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
Application
Clarification secondaire de récoltes pré-traitées par précipitation à l'acide ou floculation (E. coli et levures).
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement
  • Large gamme de types de médias filtrants proposés dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média filtrant double action Millistak+ HC améliore la préfiltration et comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de carter, de NEP ou de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à installer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : F0HC
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
L'intégrité est maintenue après 2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 litres par m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable