MD0SP03FS1
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod
D0SP, filtration area 0.33 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.33 m 2 surface area
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod, D0SP, filtration area 0.33 m2, hydrophilic
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Primary clarification directly out of the bioreactor
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Hauteur
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longueur
24.2 in. (62 cm)
Profondeur
3.2 in. (8.1 cm)
Surface de filtration
0.33 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
D0SP
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Réduisez de 50 % le taux d'extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
- Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de limules (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
Uniformité d'un lot à l'autre pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
Formulation et conception du média filtrant en profondeur
- Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes par rapport aux références à base de terre de diatomées (DE) disponibles dans le commerce
- Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
Dispositif Pod jetable
- Format modulaire et flexible offrant des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
- Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Notes préparatoires
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C ; l'autoclave peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement pour la décontamination après utilisation.