MCD8MAG48K-PX15
Panel d'analytes associés aux lymphocytes T CD8+ de souris MILLIPLEX® avec billes magnétiques - 15 plex prémixés - Essai multiplex d'immunologie
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine CD8+ biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Panel à 15 analytes associé aux lymphocytes T CD8+, Panel à billes associé aux lymphocytes T de souris, Panel à billes magnétiques associé aux lymphocytes T CD8+
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Granzyme B, IL-4, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sFas, sFas Ligand, GM-CSF)
standard curve range: 3.7-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(sCD137 IFNγ, IL-2, MIP-1ß, RANTES)
standard curve range: 48.8-200,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(IL-10)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le panel d'analytes associés aux lymphocytes T CD8+ de souris MILLIPLEX® avec billes vous permet de vous concentrer sur le potentiel thérapeutique des analytes liés aux lymphocytes T CD8+. En couplant le panel à la plateforme Luminex® xMAP® basée sur un format avec billes magnétiques, vous pouvez profiter d'une vitesse et d'une sensibilité idéales, permettant la détection multiplex quantitative de plusieurs analytes en simultané, et améliorant considérablement la productivité.
Le panel d'analytes associés aux lymphocytes T CD8+ de souris MILLIPLEX® avec billes est le système le plus polyvalent actuellement disponible pour la recherche sur les lymphocytes T CD8+ de souris.
Ce kit MILLIPLEX® vous permet :
- d'opter pour une option prémixée de 15 plex, ou
- de choisir n'importe quelle combinaison d'analytes parmi notre panel de 15 analytes pour concevoir un kit sur mesure répondant mieux à vos besoins.
- Avec ce format "boîte tout-en-un" particulièrement pratique, vous êtes sûr d'avoir tous les réactifs qu'il vous faut pour votre essai.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
Aucune réaction croisée, ou réactions croisées minimes entre les anticorps et les autres analytes du panel (pour les détails, consulter le protocole).
Application
- Analytes : sCD137, sFas, ligand de sFAS, GM-CSF, granzyme B, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1β, RANTES, TNF-α
- Types d'échantillon recommandés : échantillons de sérum, de plasma et de culture cellulaire
- Dilution recommandée pour les échantillons : produit pur
- Durée de l'essai : une journée ou toute une nuit
- Domaine de recherche : inflammation et immunologie
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3