MABT179
Anti-Osterix (SP7) Antibody, clone 6B12.1
clone 6B12.1, from mouse
Synonyme(s) :
Transcription factor Sp7, Zinc finger protein osterix
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SP7(121340)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Osterix in 10 µg of SW1353 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
SW1353 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable