MABS522
Anti-PIKFYVE Antibody, clone R159.4.3C9
clone R159.4.3C9, from mouse
Synonyme(s) :
1-phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase, Epididymis luminal protein 37, FYVE finger-containing phosphoinositide kinase, PIKfyve, Phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase type III, PIPkin-III, Type III PIP kinase, Zinc finger FYVE domain containing 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R159.4.3C9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIKFYVE(200576)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PIKFYVE in 20 µg of HL-60 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable