MABN663
Anti-STMN2 Antibody, clone L5/1
clone L5/1, from mouse
Synonyme(s) :
Stathmin-2, Superior cervical ganglion-10 protein, Protein SCG10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L5/1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Stmn2(84510)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected STMN2 in rat hippocampus tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected STMN2 in cultured hippocampal neurons (Prof. J. Trimmer, University of Califnornia, Davis.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STMN2 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable