Key Documents
MABN50A4
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Olig2, clone 211F1.1, conjugué à l'Alexa Fluor 488 | MABN50A4
clone 211F1.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
211F1.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Le facteur de transcription de la lignée oligodendrocytaire 2 (Olig2) est une protéine appartenant au groupe A de la famille OLIG composée de facteurs de transcription basiques à motif hélice-boucle-hélice (bHLH). Les protéines bHLH sont divisées en 6 groupes (A-F) et caractérisées par leurs propriétés biochimiques et leur structure. Olig2 est classée dans le groupe A en raison de sa capacité à former des hétérodimères avec d'autres protéines bHLH et à se lier à la boîte E. Olig2 a un rôle crucial au cours du développement, car elle oriente l'emplacement final des motoneurones et des oligodendrocytes dans la moelle épinière, ainsi que le développement des motoneurones somatiques dans le cerveau postérieur. L'expression d'Olig2 est observée dans les oligodendrocytes et dans les astrocytes en cours de développement. Des études récentes ont montré une forte expression d'Olig2 dans les oligodendrogliomes humains, des tumeurs primaires situées dans le système nerveux central, et une expression modérée dans les astrocytomes. Ces observations ont conduit à proposer Olig2 comme un potentiel marqueur diagnostique des oligodendrogliomes.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine Olig2 humaine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter Olig2 dans des cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat.
Description de la cible
Le poids moléculaire observé de l'anticorps parent non conjugué (réf. MABN50) est d'env. 37 kDa.
Forme physique
IgG2a monoclonale de souris, purifiée et conjuguée à l'Alexa Fluor 488, dans du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de BSA.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Itzy E Morales Pantoja et al.
PloS one, 15(6), e0233980-e0233980 (2020-06-09)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system (CNS) that results in variable severities of neurodegeneration. The understanding of MS has been limited by the inaccessibility of the affected cells and the lengthy timeframe
Sofía Puvogel et al.
Molecular psychiatry (2022-10-04)
The midbrain is an extensively studied brain region in schizophrenia, in view of its reported dopamine pathophysiology and neuroimmune changes associated with this disease. Besides the dopaminergic system, the midbrain contains other cell types that may be involved in schizophrenia
Fumio Takahashi et al.
iScience, 25(5), 104278-104278 (2022-05-17)
Neurodegeneration is a process involving both cell autonomous and non-cell autonomous neuron loss, followed by a collapse of neural networks, but its pathogenesis is poorly understood. We have previously demonstrated that Eomes-positive helper T (Eomes + Th) cells recognizing LINE-1(L1)-derived prototypic
Annie Bryant et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(24), 4541-4557 (2023-05-20)
Vascular endothelial cells play an important role in maintaining brain health, but their contribution to Alzheimer's disease (AD) is obscured by limited understanding of the cellular heterogeneity in normal aged brain and in disease. To address this, we performed single
Pavel Katsel et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 3-3 (2019-01-31)
Oligodendrocyte (OLG)-related abnormalities have been broadly observed in schizophrenia (SZ); however, the etiology of these abnormalities remains unknown. As SZ is broadly believed to be a developmental disorder, the etiology of the myelin abnormalities in SZ may be related to