Principaux documents
MABN45
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Tdp43, clone 3H8
clone 3H8, from mouse
Synonyme(s) :
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H8, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TARDBP(23435)
Description générale
La protéine de liaison à l'ADN TAR 43 (Tdp43) appartient à la famille des ribonucléoprotéines nucléaires hétérogènes (hnRNP) et joue un rôle important dans la transcription, l'épissage du pré-ARNm, la stabilité de l'ARNm et le transport de l'ARNm. Elle est impliquée dans l'épissage du gène de l'apolipoprotéine A-II et du gène CFTR ("Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator", gène régulateur de la conductance transmembranaire impliqué dans la mucoviscidose). Cette protéine est fortement exprimée dans le pancréas, le placenta, le poumon, l'appareil génital et la rate. Des mutations de la protéine Tdp43 sont associées à la sclérose latérale amyotrophique, à la démence frontotemporale, à la maladie de Parkinson et à la maladie d'Alzheimer.
Immunogène
Protéine recombinante à étiquette His correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine Tdp43 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine Tdp43 dans des tissus de lobe frontal humain, de cervelet humain et de cervelet de rat :
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez les protéines TDP avec cet anticorps monoclonal de souris anti-Tdp43, clone 3H8, validé pour une utilisation en western blotting et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus d'extraits nucléaires de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine Tdp43 dans 10 µg de lysat de tissus d'extraits nucléaires de cerveau de souris.
Description de la cible
Poids observé : ~43 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon phosphate salin contenant 0,05 % d'azoture de sodium et 10 % de glycérol.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Seiji Watanabe et al.
Cell death & disease, 11(10), 909-909 (2020-10-25)
Cytoplasmic inclusion of TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) is a pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and a subtype of frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Recent studies have suggested that the formation of cytoplasmic TDP-43 aggregates is dependent on a
Kotaro Oiwa et al.
Science advances, 9(31), eadf6895-eadf6895 (2023-08-04)
The cytoplasmic aggregation of TAR DNA binding protein-43 (TDP-43), also known as TDP-43 pathology, is the pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). However, the mechanism underlying TDP-43 cytoplasmic mislocalization and subsequent aggregation remains unclear. Here, we show that TDP-43
Jung-A A Woo et al.
Nature communications, 8, 15558-15558 (2017-06-07)
Although multiple CHCHD10 mutations are associated with the spectrum of familial and sporadic frontotemporal dementia-amyotrophic lateral sclerosis (FTD-ALS) diseases, neither the normal function of endogenous CHCHD10 nor its role in the pathological milieu (that is, TDP-43 pathology) of FTD/ALS have
Joshua N Douglas et al.
Journal of clinical & cellular immunology, 7(2), 402-402 (2016-07-05)
Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disorder of the central nervous system (CNS). Data suggest that antibodies to CNS targets contribute to the pathogenesis of MS. MS patients produce autoantibodies to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNP A1). hnRNP
Novel somatic single nucleotide variants within the RNA binding protein hnRNP A1 in multiple sclerosis patients.
Lee, S; Levin, M
F1000Research null