Principaux documents
MABN449
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protein capicua homolog (CIC), clone 6E12.1
clone 6E12.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Protein capicua homolog, Protein capicua homolog (CIC)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CIC(23152)
Description générale
La protéine dénommée "protein capicua homolog" (CIC), aussi connue sous les noms de "capicua transcriptional repressor" et "capicua homolog", et codée par le gène CIC, est un répresseur transcriptionnel qui intervient dans le développement du système nerveux central (SNC). CIC est une nouvelle sous-famille de la superfamille des protéines à boîte HMG ("HMG box"). L'expression du gène est principalement limitée aux cellules granulaires immatures du cervelet, à l'hippocampe et au bulbe olfactif du SNC ; le gène est donc impliqué dans le développement du SNC, en particulier dans le développement des cellules granulaires. La protéine CIC semble donc essentielle au développement du cervelet et à la signalisation ErbB. De récentes recherches ont montré que la protéine CIC est fortement exprimée dans certains cancers, notamment les médulloblastomes, mais il se pourrait aussi que la perte de son expression constitue un biomarqueur d'autres types de cancers tels que les oligodendrogliomes.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine "protein capicua homolog" (CIC) humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500-1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine protein capicua homolog (CIC) dans du tissu de cortex cérébral humain, de bulbe olfactif de rat et de cortex cérébral de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-protein capicua homolog (CIC), clone 6E12.1, a été validée en immunohistochimie (paraffine) pour la détection de la protéine protein capicua homolog (CIC).
Sous-domaine de recherche
Signalisation développementale
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de cervelet de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine "protein capicua homolog" (CIC) dans du tissu de cervelet de rat.
Description de la cible
164 kDa (poids déterminé par calcul)
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Severa Bunda et al.
Nature communications, 10(1), 661-661 (2019-02-10)
Capicua (CIC) is a transcriptional repressor that counteracts activation of genes downstream of receptor tyrosine kinase (RTK)/Ras/ERK signaling. It is well-established that tumorigenesis, especially in glioblastoma (GBM), is attributed to hyperactive RTK/Ras/ERK signaling. While CIC is mutated in other tumors
Severa Bunda et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(5), 774-786 (2020-02-08)
Capicua (CIC) is a transcriptional repressor that counteracts activation of genes in response to receptor tyrosine kinase (RTK)/Ras/ERK signaling. Following activation of RTK, ERK enters the nucleus and serine-phosphorylates CIC, releasing it from its targets to permit gene expression. We