Principaux documents
MABN328
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-peptidyl-citrulline, clone F95
clone F95, from mouse
Synonyme(s) :
Peptidyl-citrulline, Protein-bound citrulline
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F95, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, chicken, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La désimination (citrullination) est une modification post-traductionnelle dans laquelle la famille d'enzymes peptidyl-arginine désiminases convertit la chaîne latérale guanidino- de l'acide aminé arginine en un groupe uréido-, aboutissant à la peptidyl-citrulline. En conséquence, les anticorps anti-peptidyl-citrulline devraient également réagir de manière croisée avec la peptidyl-homocitrulline, produite par la carbamylation de la lysine, mais pas avec la citrulline libre, créée dans le cycle de l'urée ou comme sous-produit de la synthèse de l'oxyde nitrique.
Immunogène
Peptide citrulliné composé de 10 résidus de citrulline et d'un carboxyle Gly-Gly-Cys.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter la peptidyl-citrulline dans des tissus de cervelet humains et de rat.
Analyse par Western blot : Un lot représentatif a permis de détecter la peptidyl-citrulline parmi les protéines du système nerveux central (SNC) issues de cerveaux et de moelle épinière de souris EAE (Nicholas et al., 2005).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-peptidyl-citrulline, clone F95, a été validée en western blotting, en immunohistochimie et en immunocytochimie pour la détection de la peptidyl-citrulline.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur des tissus de cortex cérébral humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250e de cet anticorps a permis de détecter la peptidyl-citrulline dans des tissus de cortex cérébral humain.
Description de la cible
Poids calculé : multiples kDa
Forme physique
Format : purifié
IgMκ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael F Criscitiello et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-25)
The bovine immune system is known for its unusual traits relating to immunoglobulin and antiviral responses. Peptidylarginine deiminases (PADs) are phylogenetically conserved enzymes that cause post-translational deimination, contributing to protein moonlighting in health and disease. PADs also regulate extracellular vesicle
Caitlyn L Holmes et al.
PloS one, 14(5), e0217221-e0217221 (2019-05-29)
The antibody response to pertussis vaccination in rheumatoid arthritis is unknown, a concerning omission given the relatively low efficacy of the pertussis vaccine, a rise in pertussis infections, and a general increased susceptibility to infection in rheumatoid arthritis. Additionally, the
R Bright et al.
Journal of periodontal research, 53(1), 139-143 (2017-10-19)
Postranslational modification of proteins can lead to the production of autoantibodies and loss of immune tolerance. This process has been hypothesised to be a critical factor in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. The objective of this study was to demonstrate
Sanna Turunen et al.
Arthritis research & therapy, 18(1), 239-239 (2016-10-22)
Seropositive rheumatoid arthritis (RA) is characterized by autoantibodies binding to citrullinated and homocitrullinated proteins. We wanted to study the expression patterns of these disease-associated protein forms and if the rheumatoid nodule and synovial tissue itself contain biologically active levels of
Marianne Engström et al.
Journal of translational medicine, 16(1), 214-214 (2018-08-02)
A relationship between rheumatoid arthritis (RA) and periodontitis has been suggested from findings that individuals with RA are prone to have advanced periodontitis and vice versa. In search of possible common pathogenetic features of these two diseases, we investigated the