MABF3024
Anti-Mayaro Virus E1 Antibody, clone MAY-115
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MAYV-115, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 137.06 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2κ
Séquence de l'épitope
N-terminal extracellular domain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by ELISA with recombinant MAYV E1 protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant E1 protein of Mayaro virus CH (strain Peru).
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Mayarao virus and protected mice from lethal virus challenge. (Earnest, J.T., et al. (2019). J Exp Med.;216(10):2282-2301).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable