Key Documents
MABE954
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho ARN Pol II (Ser5), clone 1H4B6
clone 1H4B6, from rat
Synonyme(s) :
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H4B6, monoclonal
Espèces réactives
canine, mouse, rat, human, monkey
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer5)
Informations sur le gène
human ... POLR2A(5430)
Description générale
L'ARN polymérase II (ARNPII, RNAPII ou Pol II) est une enzyme à multiples sous-unités, responsable de la transcription de l'ADN en ARN à partir des gènes codant pour les protéines. L'initiation de la transcription nécessite le recrutement de l'ensemble de la machinerie de transcription au niveau d'un promoteur via une sollicitation par des activateurs et des facteurs de remodelage de la chromatine. L'ARNPII peut coordonner 10 à 14 sous-unités. Ce complexe interagit avec les régions promotrices des gènes et tout un éventail d'éléments et de facteurs de transcription. Le domaine de liaison à l'ADN de la polymérase est constitué d'une rainure où TFIIB oriente l'ADN en vue de son déroulement et de sa transcription. Avec l'approfondissement de l'étude du complexe de transcription de l'ARN polymérase II (ARNpII), de nombreux chercheurs sont intéressés par les immunoblots pour détecter l'ARNPII dans diverses préparations protéiques et fractions de colonne. L'ARNPII des cellules HeLa contient 10 sous-unités, la plus grande possédant un motif répétitif heptapeptidique (PTSPSYS) au niveau du domaine C-terminal (CTD). Durant la transcription, cette grande sous-unité passe alternativement d'une forme non phosphorylée (RNAPIIA) à une forme hyperphosphorylée (RNAPIIO) et vice versa. L'ARNPII s'associe avec le complexe de transcription basal et devient phosphorylée sous sa forme RNAPIIO, avant la synthèse de la première liaison phosphodiester. La chronologie de ces événements suggère que cette phosphorylation pourrait servir de point de régulation, et l'identification des composants du complexe de transcription avec une activité CTD kinase suscite un intérêt considérable.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à la protéine ARN Pol II humaine phosphorylée au niveau du résidu Ser5.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-ARN Pol II (Ser5) dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules HeLa.
Western Blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la phospho-ARN Pol II (Ser5) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter la phospho-ARN Pol II (Ser5) dans du lysat de cellules HeLa (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécipiter la phospho-ARN Pol II (Ser5) dans du lysat de cellules HeLa (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Analyse ELISA : Un lot représentatif d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la phospho ARN Pol II (Ser5) dans un panel de protéines du type ARN Pol II (Ser5) modifiées et non modifiées (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la phospho-ARN Pol II (Ser5) dans des cellules HeLa (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho ARN Pol II (Ser5), clone 1H4B6, a été validée en western blotting, ChIP-seq, ICC, ELISA et ChIP pour la détection de la phospho ARN Pol II (Ser5).
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho ARN Pol II (Ser5) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
~217 kDa (poids observé).
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2bκ monoclonale de rat purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lucia Maß et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 104(5), 1423-1436 (2020-09-09)
To unravel the function of a protein of interest, it is crucial to asses to what extent it associates via direct interactions or by overlapping expression with other proteins. ROXY1, a land plant-specific glutaredoxin, exerts a function in Arabidopsis flower
James P Kemp et al.
Molecular biology of the cell, 32(9), 942-955 (2021-04-01)
The histone locus body (HLB) is an evolutionarily conserved nuclear body that regulates the transcription and processing of replication-dependent (RD) histone mRNAs, which are the only eukaryotic mRNAs lacking a poly-A tail. Many nuclear bodies contain distinct domains, but how
Amandine Barral et al.
Molecular cell, 82(4), 816-832 (2022-01-27)
Gene silencing by heterochromatin plays a crucial role in cell identity. Here, we characterize the localization, the biogenesis, and the function of an atypical heterochromatin, which is simultaneously enriched in the typical H3K9me3 mark and in H3K36me3, a histone mark
Tapan K Maity et al.
Cancers, 15(8) (2023-05-16)
Osimertinib is a third-generation epidermal growth factor receptor and tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) approved for the treatment of lung adenocarcinoma patients harboring EGFR mutations. However, acquired resistance to this targeted therapy is inevitable, leading to disease relapse within a few
Stamatis Papathanasiou et al.
Nature, 619(7968), 184-192 (2023-06-08)
Transcriptional heterogeneity due to plasticity of the epigenetic state of chromatin contributes to tumour evolution, metastasis and drug resistance1-3. However, the mechanisms that cause this epigenetic variation are incompletely understood. Here we identify micronuclei and chromosome bridges, aberrations in the