Principaux documents
MABE78
Sigma-Aldrich
Anti-MiTF Antibody, clone 3D1.2
clone 3D1.2, from mouse
Synonyme(s) :
Microphthalmia-associated transcription factor, Class E basic helix-loop-helix protein 32, bHLHe32
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D1.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MITF(4286)
Description générale
Microphthalmia-associated transcription factor (MiTF) is a basic helix loop helix leucine zipper (b HLH ZIP) transcription factor implicated in pigmentation, and development of mast cells and bone. Mutations in MiTF cause auditory pigmentary syndromes in humans, such as Waardenburg syndrome type II and type IIa, and Tietz syndrome. There are two known isoforms of MiTF, differing by 66 amino acids at the N-terminus. Shorter forms are expressed in melanocytes and run as two bands at 52 kDa and 56 kDa, whereas the longer Mi form runs as a cluster of bands at 60-70 kDa in osteoclasts and in B16 melonoma cells (but not other melanoma cell lines), as well as mast cells and heart. Le MiTF joue un rôle clé dans la différenciation de différents types de cellules, notamment les mélanocytes dérivés de la crête neurale, les mastocytes, les ostéoclastes, et l'épithélium pigmentaire rétinien dérivé de la cupule optique.
Immunogène
GST-tagged recombinant protein corresponding to human MiTF.
Application
&
Analyse par immunohistochimie : A 1:100 dilution of this antibody detected MiTF in human melanoma tissue.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : µ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 52 kDa. Multiple isoforms between 46-56 kDa are known to exist.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB3747
Forme physique
κ
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shiyao Pei et al.
Experimental dermatology, 27(10), 1120-1125 (2018-07-26)
The long noncoding RNA H19 was reported to associate with melanogenesis. However, it remains unknown whether H19 expression will be changed by UVB irradiation and whether H19 will regulate melanocytes melanogenesis by paracrine effects. Here, we analysed the expression changes
Aishwarya Balasankar et al.
Frontiers in medicine, 9, 821361-821361 (2022-11-01)
Dental pulp stem cells (DPSCs) are an easily accessible, heterogenous source of mesenchymal stem cells (MSCs) that are derived from the neural crest. Evidence suggests that they have neurotrophic qualities in their undifferentiated state and can also be differentiated into
Shiyao Pei et al.
The Journal of investigative dermatology, 140(1), 152-163 (2019-07-06)
The long noncoding RNA UCA1 was first discovered in bladder cancer and is known to regulate the proliferation and migration of melanoma. However, its role in melanogenesis is unclear. In this study, we aimed to explore the role and mechanism
Guangxin Li et al.
The Journal of clinical investigation, 130(3), 1233-1251 (2020-02-11)
Smooth muscle cell (SMC) proliferation has been thought to limit the progression of thoracic aortic aneurysm and dissection (TAAD) because loss of medial cells associates with advanced disease. We investigated effects of SMC proliferation in the aortic media by conditional