Principaux documents
MABE70
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MBNL1, clone 4A8
clone 4A8, from mouse
Synonyme(s) :
muscleblind-like (Drosophila), muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBNL1(4154)
Description générale
''Muscleblind'' 1 (MBNL1) est un membre de la famille de protéines ''muscleblind''. MBNL1 est impliquée dans l'épissage alternatif des pré-ARNm et induit soit l'activation soit la répression de l'épissage sur des cibles de pré-ARNm spécifiques. Cette protéine contient quatre doigts de zinc de type C3H1 et se lie aux répétitions étendues de CUG dans l'ARN. Une expression élevée de MBNL1 a été observée dans le muscle cardiaque et le muscle squelettique, ainsi que dans les myoblastes en cours de différenciation. MBNL1 est connue pour être impliquée dans la pathogenèse de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1). Pour les personnes atteintes de ce trouble musculaire, MBNL1 est séquestrée par des ARN de DMPK qui contiennent des expansions répétées de triplets CUG.
Immunogène
Protéine entière recombinante correspondant à la protéine MBNL1 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie :
une dilution au 1/4 d'un lot représentatif a permis de détecter MBNL1 dans des cellules de dystrophie myotonique. Avec la permission du Dr Ian Holt, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.
L'anticorps anti-MBNL1, clone 4A8, est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de la protéine MBNL1 (muscleblind-like protein 1), également connue sous le nom de protéine de liaison à l'ARN à expansion de triplets ; il a été validé en WB et en ICC.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter MBNL1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~39 kDa
Forme physique
Format : purifié
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Raphael I Benhamou et al.
Cell chemical biology, 27(2), 223-231 (2020-01-26)
Myotonic dystrophy type 2 (DM2) is a genetically defined disease caused by a toxic expanded repeat of r(CCUG) [r(CCUG)exp], harbored in intron 1 of CCHC-type zinc-finger nucleic acid binding protein (CNBP) pre-mRNA. This r(CCUG)exp causes toxicity via a gain-of-function mechanism
Raphael I Benhamou et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(14), 7827-7839 (2020-07-14)
RNA repeat expansions are responsible for more than 30 incurable diseases. Among them is myotonic dystrophy type 1 (DM1), the most common form of adult on-set muscular dystrophy. DM1 is caused by an r(CUG) repeat expansion [r(CUG)exp] located in the
Fan Zhang et al.
Human molecular genetics, 26(16), 3056-3068 (2017-05-24)
Myotonic dystrophy Type 1 (DM1) is a rare genetic disease caused by the expansion of CTG trinucleotide repeats ((CTG)exp) in the 3' untranslated region of the DMPK gene. The repeat transcripts sequester the RNA binding protein Muscleblind-like protein 1 (MBNL1)
Alicia J Angelbello et al.
Cell chemical biology, 28(1), 34-45 (2020-11-07)
Many diseases are caused by toxic RNA repeats. Herein, we designed a lead small molecule that binds the structure of the r(CUG) repeat expansion [r(CUG)exp] that causes myotonic dystrophy type 1 (DM1) and Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) and rescues