Key Documents
MABE1132
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TET2, clone 9F7
clone 9F7, from rat
Synonyme(s) :
Methylcytosine dioxygenase TET2, Protein Ayu17-449
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F7, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tet2(214133)
Description générale
La méthylcytosine dioxygénase TET2 (EC 1.14.11.n2 ; UniProt Q4JK59 ; aussi connue sous le nom de protéine Ayu17-449) est codée par le gène Tet2 (aussi appelé Kiaa1546) (identifiant du gène : 214133) chez les espèces murines. Les protéines TET (pour "ten-eleven translocation", ou translocation dix-onze) (TET1, TET2 et TET3) oxydent la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine, 5-formylcytosine et 5-carboxylcytosine, offrant ainsi un moyen de déméthylation épigénétique active de l'ADN chez les mammifères. Les protéines TET modifient également les résidus thymidine génomiques en 5-hydroxyuracile. L'activité des protéines TET dépend du Fe(II) et du 2-oxoglutarate, des cofacteurs, et le 2-oxoglutarate est connu pour inhiber leur activité, tandis que l'ascorbate stimule l'oxydation de la cytosine médiée par les protéines TET. En outre, certaines modifications post-traductionnelles (MPT), comme la phosphorylation et l'O-GlcNAcylation, jouent aussi un rôle dans la régulation de l'activité des protéines TET. TET1 et TET2 sont fortement exprimées dans les cellules souches embryonnaires de souris (CSEs) et TET3 est connue pour être régulée à la hausse dans les oocytes et pour oxyder l'ADN pronucléaire paternel inactivé. Des niveaux élevés de protéines TET et de 5-hydroxyméthylcytosine génomique ont également été signalés dans les tissus neuronaux.
Spécificité
Le clone 9F7 a permis de détecter une protéine de fusion du type GST-TET2 exprimée de façon exogène, mais pas la protéine de fusion contenant TET1 ou TET3 (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812). La région d'épitope est présente dans les trois isoformes épissées de la protéine TET2 murine signalées par UniProt (Q4JK59).
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette His issu de la région entre le domaine de liaison à l'ADN et le domaine de liaison au 2-oxoglutarate de TET2 de la souris.
Épitope : Région entre le domaine de liaison à l'ADN et le domaine de liaison au 2-oxoglutarate.
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter une protéine de fusion du type GST-TET2 exprimée de façon exogène, mais pas la protéine de fusion contenant TET1 ou TET3, dans des lysats de transfectants HEK293T respectifs (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter de la protéine TET2 endogène à partir d'un lysat de cellules souches embryonnaires murines (CSEm). Puis une analyse par LC-MS/MS a permis de détecter la présence de glycosyltransférase OGT co-immunoprécipitée (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812).
Analyse ELISA : L'immunoréactivité d'un surnageant de culture de clone 9F7 d'hybridome contre la protéine TET2 murine avec étiquette His a été confirmée par test ELISA (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-TET2, clone 9F7, est un anticorps dirigé contre TET2 destiné aux analyses du type immunocytochimie, western blotting, immunoprécipitation et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Évaluée par immunocytochimie sur des CSE de souris.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter TET2 dans des cellules souches embryonnaires (CSE) de souris.
Description de la cible
212,1 kDa (isoforme 1), 68,06 kDa (isoforme 2) et 64,50 kDa (isoforme 3) (poids déterminés par calcul).
Forme physique
Anticorps monoclonal de rat anti-IgG2aκ purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Purifié
Purification sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Szymon J Szymura et al.
BMC biology, 18(1), 32-32 (2020-03-27)
Nuclear factor-κB (NF-κB) plays a prominent role in promoting inflammation and resistance to DNA damaging therapy. We searched for proteins that modulate the NF-κB response as a prerequisite to identifying novel factors that affect sensitivity to DNA damaging chemotherapy. Using
Guo-Dong Chen et al.
Science advances, 9(2), eabo7605-eabo7605 (2023-01-12)
Execution of lineage-specific differentiation programs requires tight coordination between many regulators including Ten-eleven translocation (TET) family enzymes, catalyzing 5-methylcytosine oxidation in DNA. Here, by using Keratin 14-Cre-driven ablation of Tet genes in skin epithelial cells, we demonstrate that ablation of