Merck
MABC606
Anticorps anti-RNF43, clone 11C3.1
clone 11C3.1, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase RNF43, RING finger protein 43
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11C3.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11C3.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF43(54894)
General description
La protéine ubiquitine ligase E3 RNF43 (UniProt Q68DV7 ; également appelée protéine à doigt RING 43) est codée par le gène RNF43 (identifiant du gène : 54894) chez l'être humain. RNF43 et son homologue ZNRF3 sont des ubiquitines ligases E3 transmembranaires à la surface des cellules qui sont régulées à la hausse par signalisation Wnt/-caténine et agissent comme de puissants régulateurs de rétroaction négative de la voie de signalisation Wnt conduisant à l'ubiquitination des protéines Frizzled (FZD) et LRP6 pour dégradation lysosomale. L'activité de RNF43/ZNRF3 est contrecarrée par le facteur de croissance de cellules souches R-spondine qui induit l'élimination de ZNRF3/RNF43 de la membrane en liant ZNRF3/RNF43 et LGR4/LGR5. L'interaction physique avec les cellules Dishevelled (DVL) est essentielle pour l'activité inhibitrice Wnt ZNRF3/RNF43 et l'inactivation des cellules DVL augmente considérablement les niveaux de FZD et LRP6 à la surface des cellules. De plus, la protéine RNF43 réprime la signalisation Wnt canonique et non canonique par le biais de mécanismes distincts. Tandis que l'interaction entre le domaine extracellulaire associé à la protéase (PA) et le domaine riche en cystéine (CRD) des protéines FZD et le domaine intracellulaire en doigt RING de la protéine RNF43 est nécessaire à l'inhibition de la signalisation Wnt/-caténine canonique, l'interaction entre le domaine PDZ des protéines FZD et la région cytoplasmique C-terminale de la protéine RNF43 est essentielle pour réprimer la signalisation Wnt non canonique. La surexpression de la R-spondine par la translocation et la mutation des gènes RNF43/ZNRF3 avec perte de fonction se révèlent dans les cancers humains comme moyens d'échapper à la rétro-régulation négative de la signalisation Wnt. La protéine RNF43 humaine est produite avec une séquence peptidique de signal (a.a. 1-23), qui est supprimée au stade post-traductionnel pour produire l'enzyme mature avec un domaine extracellulaire N-terminal (a.a. 24-197), un domaine transmembranaire (a.a. 198-218) et une grande région cytoplasmique (a.a. 219-783) contenant un doigt de zinc RING atypique (a.a. 272-313) et une région riche en proline (a.a. 569-760).
Poids réel (observé) : env. 95 kDa. La taille de la bande cible apparaît plus large que les poids moléculaires calculés de 83,20/85,72 kDa (isoforme 1 mature/proforme), 78,71/81,23 kDa (isoforme 2 mature/proforme), 72,11 kDa (isoforme 3) 92,52/95,04 kDa (isoforme 4 mature/proforme) en raison de la glycosylation. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Immunogen
Fragment de protéine RNF43 recombinante humaine avec étiquette GST issue de la région cytoplasmique riche en proline.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détecter la protéine RNF43 à l'aide de cet anticorps polyclonal de souris anti-RNF43, clone 11C3.1 (réf. MABC606), dont l'utilisation a été validée en western blotting.
Biochem/physiol Actions
L'épitope du clone 11C3.1 se trouve dans la région cytoplasmique riche en proline présente dans les quatre isoformes épissées de la protéine RNF43 humaine répertoriées par UniProt (Q68DV7).
Physical form
Format : Produit purifié
IgG2b de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HCT116.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine RNF43 dans 10 µg de lysat de cellules HCT116 de carcinome colorectal humain.
Other Notes
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MABC60604054839055072