MABC1690H
Anti-RAINBOW Antibody, HRP conjugated
from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:500 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected protein standard.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000; 1:20,000; 1:40,000; 1:80,000 dilution of this antibody detected Remzaol-dye prestained protein standards.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash