Principaux documents
MABC1152
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ORF1p de LINE-1, clone 4H1
clone 4H1, from mouse
Synonyme(s) :
LINE-1 retrotransposable element ORF1 protein, L1ORF1p, LINE retrotransposable element 1, LINE1 retrotransposable element 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... L1RE1 (4029)
Description générale
La protéine ORF1 de l'élément retransposable LINE-1 (UniProt : Q9UN81 ; aussi appelée L1ORF1p, élément retransposable LINE 1, élément retransposable 1 LINE1) est codée par le gène LIRE1 (également appelé LRE1) chez l'être humain. La protéine ORF1 de l'élément retransposable LINE-1 appartient à la famille de transposases 22. Il s'agit d'une protéine principalement cytoplasmique, enrichie dans les granules de stress, mais rarement détectée dans le nucléole. Elle contient un domaine en superhélice qui assure la médiation de son homotrimérisation. Le motif de reconnaissance de l'ARN (RRM) et le domaine C-terminal sont nécessaires à son activité de liaison à l'ARN. La protéine ORF1 du LINE-1 est une protéine de liaison aux acides nucléiques qui est essentielle à la rétrotransposition des éléments LINE-1 dans le génome. Il a également été signalé qu'elle agit comme une protéine chaperon des acides nucléiques qui se lie à son propre transcrit et mobilise donc de préférence le transcrit à partir duquel elle est codée. La rétrotransposition est un processus complexe qui implique la transcription du LINE-1, le transport de son ARN au cytoplasme, la traduction de l'ARN bicistronique, la formation d'une particule ribonucléoprotéique, sa réimportation dans le noyau, puis la transcription inverse amorcée par la cible au niveau du site d'intégration. Les insertions somatiques de LINE-1 sont rares dans la plupart des tissus, mais sont présentes dans le cerveau, les testicules et de nombreux types de cancers, et sont impliquées dans la cancérogenèse. Son expression est systématiquement détectée dans les tumeurs mutantes pour p53, mais peu ou pas dans les tumeurs de Wilms ne présentant pas de mutations de la protéine p53. (réf. : Goodier, JL et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(15): 7401-7419).
Spécificité
Le clone 4H1 détecte spécifiquement la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans les cellules MCF7. Ce clone cible la séquence correspondant à 10 acides aminés de la région N-terminale de la protéine ORF1 du LINE-1.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à 10 acides aminés de la région N-terminale de la protéine ORF1 du rétrotransposon humain LINE-1.
Application
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans des applications d'immunohistochimie (Rodic, N., et al. (2014). AM J. Pathol. 184(5):1280-6; Doucet-O′Hare, T.T., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 112(35):E4894-900; Wylie, A., et al. (2016). Genes Dev. 30(1):64-77).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans des applications d'immunocytochimie (Taylor, M.S., et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis de détecter la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans des applications d'immunoprécipitation (Taylor, M.S., et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans des applications de western blotting (Taylor, M.S., et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Procédez à la détection de la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-LINE-1 ORF1p, clone 4H1, réf. MABC1152. Il est utilisé en immunocytochimie, immunohistochimie (paraffine), immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules MCF7.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine ORF1 du rétrotransposon LINE-1 dans 10 µg de lysat de cellules MCF7.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 42 kDa ; poids théorique (calculé) : 40,06 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniel Ardeljan et al.
Clinical chemistry, 63(4), 816-822 (2017-02-12)
A large portion of intronic and intergenic space in our genome consists of repeated sequences. One of the most prevalent is the long interspersed element-1 (LINE-1, L1) mobile DNA. LINE-1 is rightly receiving increasing interest as a cancer biomarker. Intact
Paul A Roberson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 127(4), 895-904 (2019-08-02)
The long interspersed nuclear element-1 (L1) is a retrotransposon that constitutes 17% of the human genome and is associated with various diseases and aging. Estimates suggest that ~100 L1 copies are capable of copying and pasting into other regions of
Patcharawalai Whongsiri et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-17)
Human genomes contain about 100,000 LINE-1 (L1) retroelements, of which more than 100 are intact. L1s are normally tightly controlled by epigenetic mechanisms, which often fail in cancer. In bladder urothelial carcinoma (UC), particularly, L1s become DNA-hypomethylated, expressed and contribute
John L Goodier et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 110-110 (2020-07-18)
A pathogenic GGGCCC hexanucleotide expansion in the first intron/promoter region of the C9orf72 gene is the most common mutation associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The C9orf72 gene product forms a complex with SMCR8 (Smith-Magenis Syndrome Chromosome Region, Candidate 8)
Adam Idica et al.
The Journal of biological chemistry, 292(50), 20494-20508 (2017-10-05)
Repetitive elements, including LINE-1 (L1), comprise approximately half of the human genome. These elements can potentially destabilize the genome by initiating their own replication and reintegration into new sites (retrotransposition). In somatic cells, transcription of L1 elements is repressed by