Documents
MAB8887
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-collagène de type II, clone 6B3
clone 6B3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6B3, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken, mouse, salamander
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL2A1(1280)
Spécificité
En western blotting (mais pas en ELISA), l'anticorps MAB8887 reconnaît à la fois les chaînes a1 (II) et a3 (XI) dont la structure primaire est identique. En western blotting, l'anticorps MAB8887 réagit avec le fragment TCA de collagène lathyritique de type II après digestion avec une collagénase de mammifère. Il réagit également avec le collagène de type II digéré par la pepsine. Il ne réagit pas avec le collagène II intact dans des conditions classiques.
Son épitope est situé dans la triple hélice du collagène de type II. Il ne présente aucune réaction croisée avec le collagène de type I ou de type III. L'immunoblotting des peptides CNBr de collagène II indique que l'anticorps MAB8887 réagit avec le fragment de CB11 (25 kDa) qui est le site des épitopes immunogènes et arthritogéniques sur la molécule intacte de type II.
Dans le collagène II solubilisé à l'aide de pepsines, l'anticorps MAB8887 réagit avec un fragment de 95-97 kDa, ainsi qu'avec la chaîne simple native de 120 kDa. Si des propeptides sont présents, l'anticorps MAB8887 peut détecter un fragment de 200 kDa.
Immunogène
Collagène purifié de type II, obtenu par pepsinisation limitée de sternums de poulets adultes.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-collagène de type II, clone 6B3 est un anticorps dirigé contre le collagène de type II à utiliser en IF, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting (Mayne, 1994)
Immunohistochimie (Formol/Paraffine) : 1-2 µg/ml, 30 minutes à température ambiante. La coloration de tissus inclus en paraffine nécessite la digestion des coupes de tissu à la pepsine à 1 mg/ml dans une solution de Tris HCl (pH 2,0) à température ambiante pendant 15 minutes ou à 37 °C pendant 10 minutes.
Immunofluorescence
ELISA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
120 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée dans du PBS 10 mM (pH 7,4) contenant 0,2 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cartilage de poumon ou de fœtus
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Terminal differentiation of chick embryo chondrocytes requires shedding of a cell surface protein that binds 1,25-dihydroxyvitamin D3.
Dreier, R; Gunther, BK; Mainz, T; Nemere, I; Bruckner, P
The Journal of Biological Chemistry null
Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 governs Wnt-mediated osteoarthritic cartilage destruction.
Shin, Y; Huh, YH; Kim, K; Kim, S; Park, KH; Koh, JT; Chun, JS; Ryu, JH
Arthritis Research & Therapy null
R S Cosden et al.
Osteoarthritis and cartilage, 19(2), 200-205 (2010-12-01)
The ability to fully regenerate lost limbs has made the axolotl salamander (Ambystoma mexicanum) a valuable model for studies of tissue regeneration. The current experiments investigate the ability of these vertebrates to repair large articular cartilage defects and restore normal
Xiaobing Huang et al.
International journal of molecular medicine, 38(4), 1141-1151 (2016-08-31)
Recent studies have indicated that the hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC) niche, consisting of two major crucial components, namely osteoblasts (OBs) and mesenchymal stromal cells (MSCs), is responsible for the fate of HSPCs. Thus, closely mimicking the HSPC niche ex vivo may be an
Qiang Fu et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4659-4665 (2016-04-16)
The aim of the present study was to evaluate the tumorigenic potential of nuclear transfer-derived (nt) mouse embryonic stem cells (mESCs) transplanted into infarcted rat hearts. The nt‑mESCs were cultured using a bioreactor system to develop embryoid bodies, which were