Key Documents
MAB8188
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-EA-R-p17 d'EBV, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
La protéine précoce "restricted" (Ea-R) du virus d'Epstein-Barr (EBV) est codée par le gène viral BHFR1. L'Ea-R est une protéine de 17 kDa (p17) à activité protéine kinase. L'Ea-R-p17 est un homologue fonctionnel de l'oncoprotéine anti-apoptotique bcl-2, qui est exprimée lors du passage de la phase de latence à la phase de réplication lytique et qui peut être impliquée dans la prolifération des cellules infectées par l'EBV. Cependant, la protéine Ea-R-p17 ne semble pas être essentielle à la réplication virale ni à la transformation des lymphocytes B in vitro.
Spécificité
Reconnait la protéine précoce (restricted) de 17 kDa (Ea-R-p17) du virus d'Epstein-Barr par immunotransfert, immunoprécipitation et immunofluorescence.
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Immunotransfert
Immunoprécipitation
Immunofluorescence
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
L'anticorps anti-EBV EA-R-p17, clone 5B11, est un anticorps dirigé contre la protéine EA-R-p17 de l'EBV pour une utilisation en ELISA, en immunofluorescence, en immunoprécipitation et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée en solution dans un tampon phosphate salin 0,2 M + NaCl 0,25 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Comparative analysis of the expression of the Epstein-Barr virus (EBV) anti-apoptotic gene BHRF1 in nasopharyngeal carcinoma and EBV-related lymphoid diseases
Nicholls, J. et al.
Journal of Medical Virology, 65, 105-113 (2001)
Mingxia Shi et al.
Virus research, 177(1), 11-21 (2013-07-31)
Transition of Akata Burkitt's lymphoma (BL) from a malignant to nonmalignant phenotype upon loss of Epstein-Barr virus (EBV) is evidence for a viral contribution to tumorigenesis despite the tight restriction of EBV gene expression in BL. Examination of global cellular
Functional differences between BHRF1, the Epstein-Barr virus-encoded Bcl-2 homologue, and Bcl-2 in human epithelial cells
Dawson, C. et al.
Journal of virology, 72, 9016-9024 (1998)
C A Meseda et al.
The Journal of general virology, 81(Pt 7), 1801-1805 (2000-06-22)
The human tumour virus Epstein-Barr virus (EBV) encodes a 17 kDa protein, BHRF1, which is a member of the BCL:-2 family and has been shown to suppress apoptosis. The role of this gene in the life-cycle of EBV has not
Epstein-Barr virus contributes to the malignant phenotype and to apoptosis resistance in Burkitt's lymphoma cell line Akata.
J Komano, M Sugiura, K Takada
Journal of virology null