Principaux documents
MAB5778
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NMDAR2B, CT
ascites fluid, clone 1C6.5C4, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
1C6.5C4, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, rabbit, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
NMDAR2B, C-terminale. En western blotting, l'anticorps réagit avec une bande à environ 170 kDa sur lysat de cerveau de rat.
Immunogène
Protéine NMDAR2B recombinante de rat.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-NMDAR2B, C-terminal, a été validée en western blotting pour la détection de NMDAR2B.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Western blotting : dilution du 1/100e au 1/1 000e sur lysat de cerveau de rat.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Ascites
Ascites liquides.
Stockage et stabilité
à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date d'expédition
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kyeong-No Yoon et al.
The British journal of nutrition, 131(7), 1105-1114 (2023-11-29)
Brain ageing, the primary risk factor for cognitive impairment, occurs because of the accumulation of age-related neuropathologies. Identifying effective nutrients that increase cognitive function may help maintain brain health. Tomatoes and lemons have various bioactive functions and exert protective effects
GluN2B protein deficits in the left, but not the right, hippocampus in schizophrenia.
Geddes, AE; Huang, XF; Newell, KA
BMC Psychiatry null
Matthew T Swulius et al.
The Journal of comparative neurology, 518(20), 4243-4260 (2010-09-30)
In this study, we used electron tomography as well as immunogold labeling to analyze the morphology and distribution of proteins within postsynaptic densities (PSDs) isolated from rats before birth (embryonic day 19) and at postnatal days 2, 21, and 60.
Marie Lise Frandemiche et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(17), 6084-6097 (2014-04-25)
Tau is a microtubule-associated protein well known for its stabilization of microtubules in axons. Recently, it has emerged that tau participates in synaptic function as part of the molecular pathway leading to amyloid-beta (Aβ)-driven synaptotoxicity in the context of Alzheimer's
Identification of a Glutamatergic Claustrum-Anterior Cingulate Cortex Circuit for Visceral Pain Processing.
Xu, et al.
The Journal of Neuroscience, 42, 8154-8168 (2023)