Key Documents
MAB5448
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, clone TA51
culture supernatant, clone TA51, Chemicon®
Synonyme(s) :
NF-H
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TA51, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, hamster, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
rhesus monkey ... Nefh(717705)
Spécificité
Neurofilament H (NF-H), carboxy terminal (phosphate dependent (+). Clone is specific for phosphorylated NF-H {Carden et al (1987) 7(11):3489}.
Immunogène
Epitope: carboxy terminal phosphorylation dependent, within the multiphosphorylation repeat in NFH
Application
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, clone TA51 is an antibody against Neurofilament NF-H for use in ELISA, IP, WB, IH.
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Western blotting : Identifies ~ 200kDa band in reduced samples. Use Tris based buffers for best results as epitope is phosphate dependent; Different regions of the CNS were dissected out immediately and homogenized in BUST buffer (8 M urea, 0.5% SDS, 2% 13-mercaptoethanol, and 50 mM Tris, pH 7.4) at a ratio of i ml/100 mg wet tissue.
° Proteins were separated on 7.5% SDS-PAGE gels, {Tu.
{Carden et al, 1987}.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
μ Le produit contient 20 % de FBS et de la ciprofloxacine à une concentration finale de 10 μg/ml.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Natasha Sukhanov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(7), 1393-1400 (2021-01-06)
Cell adhesion proteins of the Cadm (SynCAM/Necl) family regulate myelination and the organization of myelinated axons. In the peripheral nervous system (PNS), intercellular contact between Schwann cells and their underlying axons is believed to be mediated by binding of glial
Soundara Rajan Thangavelu et al.
Annals of neurosciences, 18(2), 48-55 (2011-04-01)
Amyotrophic Lateral Sclerosis, in which motor neurons degenerate, leading to paralysis, not only the affected motor neurons, but the surrounding non-neuronal cells also contribute significantly to the disease. However, the disease mechanism is not known. In this study we have
Jean Defourny et al.
Nature communications, 4, 1438-1438 (2013-02-07)
Hearing requires an optimal afferent innervation of sensory hair cells by spiral ganglion neurons in the cochlea. Here we report that complementary expression of ephrin-A5 in hair cells and EphA4 receptor among spiral ganglion neuron populations controls the targeting of
Veronique Amor et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(15), 5089-5098 (2014-04-11)
Clustering of Na(+) channels at the nodes of Ranvier is coordinated by myelinating glia. In the peripheral nervous system, axoglial contact at the nodes is mediated by the binding of gliomedin and glial NrCAM to axonal neurofascin 186 (NF186). This
Stimulation of adult oligodendrogenesis by myelin-specific T cells.
Hvilsted Nielsen, H; Toft-Hansen, H; Lambertsen, KL; Owens, T; Finsen, B
The American Journal of Pathology null