Principaux documents
MAB4133
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-p16, clone D25
clone D25, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
INK4a, MTS1, CDK4IN, CDKN2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D25, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN2A(1029)
Spécificité
P16* est un gène suppresseur de tumeur majeur, qui est connu pour être supprimé ou muté dans de nombreux types de cancers humains. L'anticorps MAB4133 se lie spécifiquement à p16 sous sa forme recombinante ou native. Il reconnaît également p16 in situ lorsqu'elle est exprimée dans les mélanomes et les naevi.
Immunogène
Protéine de fusion p16 recombinante obtenue à partir de E. coli.
Application
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunotransfert
Immunohistochimie
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-p16, clone D25, est un anticorps monoclonal de souris pour la détection de p16, également connue sous le nom de INK4a, MTS1, CDK4IN ou CDKN2, et a été validé en WB et en IHC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-239
Forme physique
Format : Purifié
Liquide dans un tampon phosphate, contenant de l'azide comme conservateur.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, en aliquotes non diluées, jusqu'à 12 mois.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF : Cellules HeLa
Carcinome du côlon
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
N Zhao et al.
British journal of cancer, 107(3), 482-490 (2012-06-28)
Recently, the management of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) has focused considerable attention on biomarkers, which may influence outcomes. Tests for human papilloma infection, including direct assessment of the virus as well as an associated tumour suppressor gene
Alhadi Almangush et al.
British journal of cancer, 117(6), 856-866 (2017-07-29)
Identifying informative prognostic biomarkers for oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is of great importance in order to better predict tumour behaviour and to guide treatment planning. Here, we summarise existing evidence regarding immunohistochemical prognostic biomarkers for OTSCC. A systematic
Qi Song et al.
Nature communications, 13(1), 4167-4167 (2022-07-20)
Squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma (AC) are two main histological subtypes of solid cancer; however, SCCs are derived from different organs with similar morphologies, and it is challenging to distinguish the origin of metastatic SCCs. Here we report a
Matt Lechner et al.
Oral oncology, 83, 32-37 (2018-08-14)
p16INK4A (p16) is the most widely used clinical biomarker for Human Papillomavirus (HPV) in head and neck squamous cell cancer (HNSCC). HPV is a favourable prognostic marker in HNSCC and is used for patient stratification. While p16 is a relatively
C Grønhøj Larsen et al.
British journal of cancer, 110(6), 1587-1594 (2014-02-13)
A significant proportion of squamous cell carcinomas of the oropharynx (OP-SCC) are related to human papillomavirus (HPV) infection and p16 overexpression. This subgroup proves better prognosis and survival but no evidence exists on the correlation between HPV and p16 overexpression