Key Documents
MAB3868
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ADN simple brin
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
ssDNA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TNT-3, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1, kappa
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Réagit avec l'ADN simple brin (ADNsb). Cet anticorps permet de marquer les cellules nucléées. Il permet aussi d'identifier les régions nécrotiques des tumeurs et des tissus endommagés. En immunohistochimie, marque les régions hétérochromatiques du noyau cellulaire.
Immunogène
Noyaux de cellules Raji humaines.
Application
Domaine de recherche
Marqueurs d'épitope et autres anticorps
Détectez l'ADN avec cet anticorps anti-ADN simple brin, dont l'utilisation a été validée en ELISA, FC, IC et IH(P).
Immunocytochimie sur des cellules fixées au paraformaldéhyde.
Immunohistochimie sur des coupes de tissus fixés au paraformaldéhyde ou au B5.
Cytométrie en flux : 5-10 mg/ml sur des cellules fixées au paraformaldéhyde à 2 %.
ELISA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
DISTRIBUTION DE LA COLORATION :
Colore les régions hétérochromatiques du noyau cellulaire.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs d'organites et marqueurs cellulaires
Forme physique
Anticorps IgG1 monoclonal de souris purifié, dans du PBS sans conservateurs.
Format : purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
New histone supply regulates replication fork speed and PCNA unloading.
Mejlvang, J; Feng, Y; Alabert, C; Neelsen, KJ; Jasencakova, Z; Zhao, X; Lees, M; Sandelin et al.
The Journal of cell biology null
Francesco Nannini et al.
mAbs, 13(1), 1864084-1864084 (2021-01-01)
Phage display technology in combination with next-generation sequencing (NGS) currently is a state-of-the-art method for the enrichment and isolation of monoclonal antibodies from diverse libraries. However, the current NGS methods employed for sequencing phage display libraries are limited by the
Fan Guo et al.
Cell stem cell, 15(4), 447-459 (2014-09-16)
The epigenomes of mammalian sperm and oocytes, characterized by gamete-specific 5-methylcytosine (5mC) patterns, are reprogrammed during early embryogenesis to establish full developmental potential. Previous studies have suggested that the paternal genome is actively demethylated in the zygote while the maternal
LiJun Wang et al.
Cellular reprogramming, 23(2), 99-107 (2021-04-17)
Zygotic epigenetic reprogramming is the major initial event in embryo development to acquire a totipotent potential. However, the patterns of epigenetic modifications in bovine zygote were not well clarified, especially in the first cell cycle of bovine somatic cell nuclear
Christiane B de Araujo et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 66(3), 514-518 (2018-08-05)
Here, we investigated the features of replication in Trypanosoma cruzi epimastigotes based on fork speed progression, which is influenced by distinct features such as DNA polymerase rate, susceptibility to DNA damage and repair, secondary structures, transcription and chromatin state. Although