Key Documents
MAB329-C
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-synaptophysine, clone SP15 (sans ascite)
clone SP15, from mouse
Synonyme(s) :
Major synaptic vesicle protein p38, Synaptophysin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP15, monoclonal
Espèces réactives
human, monkey, feline, rat, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYP(6855)
Description générale
La synaptophysine (UniProt : P08247 ; également appelée protéine majeure de la vésicule synaptique p38) est codée par le gène SYP (également appelé MRX96 ou MRXSYP) (identifiant du gène : 6855) chez l'homme. La synaptophysine est une glycoprotéine à quatre domaines transmembranaires de 38 kDa située sur la vésicule synaptique (VS) et dont les extrémités N et C terminales sont exposées au cytoplasme. La synaptophysine forme des homomultimères au niveau de la membrane de la vésicule synaptique. Ses répétitions pentapeptidiques C-terminales sont fortement phosphorylées au niveau des résidus de tyrosine. La synaptophysine est également connue pour interagir avec la protéine v-SNARE de la vésicule synaptique, la synaptobrévine II (sybII), lorsque cette dernière n'est pas impliquée avec d'autres protéines SNARE, suggérant ainsi que la synaptophysine joue un rôle dans la récupération de la sybII au cours de l'endocytose de la vésicule synaptique. En conséquence, les neurones knockout pour la synaptophysine présentent des niveaux réduits de sybII au niveau de leurs terminaisons nerveuses.
Immunogène
Protéines de cerveau humain immunoprécipitées avec EP10 (réf. MAB332).
Application
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la synaptophysine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la synaptophysine dans des extraits de tissu hippocampique de rat (Lin, D., et al. (2012). Behav. Brain Res. 228(2):319-327).
Analyse par western blotting : des lots représentatifs ont permis de détecter la synaptophysine dans des préparations de synaptosomes de cerveau de souris (Shim, S.Y., et al. (2008). J. Neurosci. 28(14):3604-3614).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la synaptophysine dans les fractions contenant des vésicules larges à cœur dense obtenues par centrifugation en gradient de saccharose de préparations de terminaisons neuronales de l'éminence médiane (EM) de cerveaux de rats (Yin, W., et al. (2007). Exp. Biol. Med. (Maywood). 232(5):662-673).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter une plus forte immunoréactivité de la synaptophysine dans la couche moléculaire interne de coupes congelées de gyrus denté d'un singe âgé de 3 semaines, tandis qu'une plus forte immunoréactivité a été observée dans la couche moléculaire externe des coupes de gyrus denté d'un singe âgé de 13 ans (Lavenex, P., et al. (2007). Dev. Neurosci. 29(1-2):179–192).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis d'immunomarquer les terminaisons nerveuses au niveau de la couche palissadique en utilisant des coupes entières de muscle extraoculaire de chat (Konakci, K.Z., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(1):155-165).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité de la synaptophysine dans des coupes de tissus cérébraux humains (Honer, W.G., et al. (1993). Brain Res. 609(1-2):9-20).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité ponctuelle de la synatophysine dans des neurones cérébrocorticaux primaires mis en culture à partir d'embryons de rats (Bragina, L., et al. (2006). J. Neurochem. 99(1):134-141).
Analyse ELISA : des lots représentatifs ont été utilisés comme anticorps de capture pour la détection de la synaptophysine dans des extraits de cortex temporal, de cortex frontal et de cortex cérébelleux humains par la technique d'ELISA en sandwich (Klucken, J., et al. (2006). Acta Neuropathol. 111(2):101-108; Fukumoto, H., et al. (2002). Arch. Neurol. 59(9):1381-1389).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-synaptophysine, clone SP15 (sans ascite), a été validée en western blotting, immunohistochimie, immunocytochimie et ELISA pour la détection de la synaptophysine.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la synaptophysine dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 34 kDa
Forme physique
Anticorps IgMκ monoclonal de souris purifié dans du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Beta-secretase protein and activity are increased in the neocortex in Alzheimer disease.
Fukumoto, H; Cheung, BS; Hyman, BT; Irizarry, MC
Archives of Neurology null
Clinical and biochemical correlates of insoluble alpha-synuclein in dementia with Lewy bodies.
Klucken, J; Ingelsson, M; Shin, Y; Irizarry, MC; Hedley-Whyte, ET; Frosch, M; Growdon et al.
Acta neuropathologica null
Novel localization of NMDA receptors within neuroendocrine gonadotropin-releasing hormone terminals.
Yin, W; Mendenhall, JM; Bratton, SB; Oung, T; Janssen, WG; Morrison, JH; Gore, AC
Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.) null
Molecular characteristics suggest an effector function of palisade endings in extraocular muscles.
Konakci, KZ; Streicher, J; Hoetzenecker, W; Blumer, MJ; Lukas, JR; Blumer, R
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Postnatal development of the primate hippocampal formation.
Lavenex, P; Banta Lavenex, P; Amaral, DG
Developmental Neuroscience null