Key Documents
MAB2253
Sigma-Aldrich
β
clone 6S6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6S6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta1, aussi appelée CD29, est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui forme des complexes non covalents avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour donner les récepteurs fonctionnels qui se lient à certaines protéines particulières de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine sont impliqués dans la régulation de tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
Reacts with the human integrin beta1 subunit. Specificity verified by preclearing of beta1in immunoprecipitation, flow cytometry on transfectant cells displaying human beta1 integrin, and reactivity with purified beta1. Similar in behavior and characteristics to antibody clone 3S3 (Wilkins et al., 1996).
Immunogène
Human synovial cells
Application
ββ&
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Description de la cible
88 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A, dans un tampon phosphate de sodium 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Amygdale, tissu de peau humaine
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A power-law dependence of bacterial invasion on mammalian host receptors.
Lee, TJ; Wong, J; Bae, S; Lee, AJ; Lopatkin, A; Yuan, F; You, L
PLoS Computational Biology null
M L Albert et al.
The Journal of experimental medicine, 188(7), 1359-1368 (1998-10-09)
Dendritic cells, but not macrophages, efficiently phagocytose apoptotic cells and cross-present viral, tumor, and self-antigens to CD8(+) T cells. This in vitro pathway corresponds to the in vivo phenomena of cross-priming and cross-tolerance. Here, we demonstrate that phagocytosis of apoptotic
Ossie F Dyson et al.
Cellular microbiology, 10(7), 1546-1558 (2008-03-28)
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) has two modes of replications: latent and lytic replications. Reactivation from latency is dictated, in part, by the cell cycle. Herein, we have attempted to delineate the importance of cell cycle in KSHV pathogenesis by exploring
Cecilia Lopez-Sambrooks et al.
Nature chemical biology, 12(12), 1023-1030 (2016-10-25)
Asparagine (N)-linked glycosylation is a protein modification critical for glycoprotein folding, stability, and cellular localization. To identify small molecules that inhibit new targets in this biosynthetic pathway, we initiated a cell-based high-throughput screen and lead-compound-optimization campaign that delivered a cell-permeable
Sung Wook Park et al.
Diabetes, 63(9), 3057-3068 (2014-04-12)
Pericyte loss is an early characteristic change in diabetic retinopathy (DR). Despite accumulating evidence that hyperglycemia-induced angiopoietin 2 (Ang2) has a central role in pericyte loss, the precise molecular mechanism has not been elucidated. This study investigated the role of