MAB1999
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone HA5
clone HA5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
VLA-5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HA5, monoclonal
Espèces réactives
pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA5(3678)
Spécificité
Application
Flow cytometry: 10 μg/mL
Does not detect VLA-5 by Western blot.
MAB1999 does not affect VLA-5 mediated cell adhesion to fibronectin.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable