Principaux documents
MAB1976Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ3 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM609
Synonyme(s) :
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine αVβ3, clone LM609, sans azoture, clone LM609, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Espèces réactives
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
La famille de récepteurs d'adhérence cellulaire que sont les intégrines est constituée d'au moins 16 hétérodimères associés aux membranes, composés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta qui se combinent par voie non covalente. La structure et la diversité fonctionnelle de la famille des intégrines reposent sur les capacités d'appariement des sous-unités alpha et bêta prises individuellement. Ces interactions moléculaires entre les récepteurs que sont les intégrines et leurs ligands respectifs reposent sur la reconnaissance de la séquence Arg-Gly-Asp (RGD), connue pour être présente dans la fibronectine, la vitronectine, le collagène, le fibrinogène et le facteur von Willebrand, des constituants de la matrice extracellulaire (Cheresh, 1991). L'implication des intégrines dans la prolifération vasculaire, l'adhérence et la cicatrisation est bien documentée. Le récepteur d'adhérence dénommé intégrine alphaVbêta3 semble être exprimé sélectivement sur les vaisseaux sanguins en croissance et a été identifié comme un marqueur du tissu vasculaire angiogénique (Brooks, 1994). Du fait de son implication dans l'angiogenèse, l'intégrine alphaVbêta3 est l'une des intégrines les plus intensément étudiées.
Spécificité
Réagit avec le complexe vitronectine/récepteur alphaVbêta3, récepteur d'adhésion dirigé par la séquence RGD. Il a été montré que le clone LM609 bloque l'adhérence d'une lignée cellulaire de mélanome humain (M21) à la vitronectine, au fibrinogène et au facteur von Willebrand, ainsi qu'à un peptide synthétique contenant la séquence RGD (Cheresh, 1987). Il a été montré que dans des membranes chorio-allantoïdiennes de poussin, LM609 bloque l'angiogenèse induite par le FCFb (ou BFGF) et le TNFalpha, mais n'a aucun effet sur les vaisseaux pré-existants (Brooks, 1994). Même si ce clone bloque effectivement la fixation des cellules aux ligands contenant une séquence RGD, il n'interagit pas directement avec le site de liaison RGD. Le clone LM609 semble plutôt être un inhibiteur allostérique de l'intégrine alphaVbêta3, qui se lie à un épitope conformationnel résultant de l'association post-traductionnelle des sous-unités alphaV et bêta3.
Immunogène
Récepteur d'adhérence purifié issu de la lignée cellulaire de mélanome humain M21 (Cheresh, 1987).
Application
Cet anticorps anti-intégrine αVβ3, clone LM609, sans azoture est validé pour la détection de l'intégrine αVβ3 en FC, IH, IP et FUNC.
Cytométrie en flux : 1-3 μg de clone LM609 pour 0,5 x 10e6 cellules dans 100 μl (Smith, 1996).
Immunoprécipitation : immunoprécipite spécifiquement le complexe de l'intégrine alphaVbêta3 qui, lorsqu'il est séparé par SDS-PAGE en conditions réductrices, donne une bande d'environ 130 kDa correspondant à la sous-unité alphaV et une bande de 105 kDa correspondant à la sous-unité beta3 (Cheresh, 1987).
Immunofluorescence : 5-10 μg/ml pour le marquage de cryocoupes de 6 mm traitées au FCFb (ou BFGF) de membranes chorio-allantoïdiennes de poussin fixées à l'acétone (Brooks, 1994). Le clone LM609 est également efficace sur les cellules et tissus fixés avec 4 % de paraformaldéhyde et congelés. Il n'est toutefois pas efficace pour le marquage immunohistochimique des coupes de tissu inclus en paraffine.
Inhibe l'adhérence des cellules sur les surfaces enduites de vitronectine à 10-25 μg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail et les protocoles optimaux.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Description de la cible
Poids moléculaire de l'intégrine αV : 125-135 kDa
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, sans conservateurs.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : Lignées cellulaires de myélome humain M21 et MoαV (Chen, 1995).
Témoin négatif : Cellules Mo (lignée cellulaire dérivée de M21 mais n'exprimant pas l'intégrine αV) (Chen, 1995).
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Martin Michaelis et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1370-1377 (2012-01-31)
The influences of cytotoxic drugs on endothelial cells remain incompletely understood. Herein, we examined the effects of chemotherapeutic agents in experimental angiogenesis models and analyzed vessel densities in clinical neuroblastoma tumor samples. Cisplatin (20 to 500 ng/mL), doxorubicin (4 to
Abdullah Karadag et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 21(10), 1627-1636 (2006-09-26)
BMSCs migrate through matrix barriers and differentiate into osteoblasts. BSP enhances osteogenic cell migration through basement membrane and collagen matrices in vitro by localizing MMP-2 on the cell surface through alpha(v)beta(3)-integrin. The specific mechanisms by which bone marrow stromal cells
Cathy Grutzmacher et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 304(1), F19-F30 (2012-10-19)
Diabetic nephropathy is the most common cause of end-stage renal disease and is a major risk factor for cardiovascular disease. In the United States, microvascular complications during diabetic nephropathy contribute to high morbidity and mortality rates. However, the cell-autonomous impact
A biomimetic peptide fluorosurfactant polymer for endothelialization of ePTFE with limited platelet adhesion.
Larsen, CC; Kligman, F; Tang, C; Kottke-Marchant, K; Marchant, RE
Biomaterials null
Hee Doo Lee et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(7), 3084-3095 (2012-04-17)
A disintegrin and metalloproteinase 15 (ADAM15), the only ADAM protein containing an Arg-Gly-Asp (RGD) motif in its disintegrin-like domain, is a widely expressed membrane protein that is involved in tumor progression and suppression. However, the underlying mechanism of ADAM15-mediated tumor