Principaux documents
MAB1585
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Brn-3a (protéine à domaine POU), clone 5A3.2
culture supernatant, clone 5A3.2, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-ATITHS, Anti-BRN3A, Anti-Oct-T1, Anti-RDC-1, Anti-brn-3A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A3.2, monoclonal
Espèces réactives
chicken, monkey, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU4F1(5457)
Spécificité
Reconnaît Brn-3a. Ne présente aucune réactivité vis-à-vis de Brn-3b ou Brn-3c en western blotting. N′a montré aucune réactivité vis-à-vis de souris avec inactivation de Brn-3a.
Immunogène
Acides aminés 186-224 de Brn-3a fusionnés à la protéine du gène 10 du bactériophage T7 (Xiang et al., 1995).
Épitope : Protéine à domaine POU
Application
Immunohistochimie : Dilution au 1/5-1/125e.
Western blotting : Dilution au 1/50-1/100e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-Brn-3a (protéine à domaine POU), clone 5A3.2 permet de détecter les niveaux de Brn-3a ; son utilisation a été publiée et validée en IH et WB.
Description de la cible
46 kDa
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Combinatorial expression of Brn3 transcription factors in somatosensory neurons: genetic and morphologic analysis.
Badea, TC; Williams, J; Smallwood, P; Shi, M; Motajo, O; Nathans, J
The Journal of Neuroscience null
Embryonic retinal cells and support to mature retinal neurons.
Stanke, JJ; Fischer, AJ
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Masahiro Miyake et al.
Nature communications, 6, 6689-6689 (2015-04-01)
Myopia can cause severe visual impairment. Here, we report a two-stage genome-wide association study for three myopia-related traits in 9,804 Japanese individuals, which was extended with trans-ethnic replication in 2,674 Chinese and 2,690 Caucasian individuals. We identify WNT7B as a
Andy J Fischer et al.
The Journal of comparative neurology, 496(4), 479-494 (2006-03-31)
We recently identified large glucagon-expressing neurons that densely ramify neurites in the peripheral edge of the retina and regulate the proliferation of progenitors in the circumferential marginal zone (CMZ) of the postnatal chicken eye (Fischer et al. [2005] J Neurosci
The reactivity, distribution and abundance of Non-astrocytic Inner Retinal Glial (NIRG) cells are regulated by microglia, acute damage, and IGF1.
Zelinka, CP; Scott, MA; Volkov, L; Fischer, AJ
Testing null