Key Documents
MAB045
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-fluorescéine (FITC), clone 5D6.2
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D6.2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Fluorescéine (FITC)
Application
Dosages immunoenzymatiques; Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-fluorescéine (FITC), clone 5D6.2, a été validée par ELISA pour la détection de la fluorescéine (FITC).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL97
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M, pH 7,6, et 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable