Key Documents
LSWP01300
Millipore
Filtre membrane Mitex
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with NIOSH 5517
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex
Paramètres
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
170 μm
Matrice
Mitex
Dimension de pores
5.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : LSWP
La Membrane PTFE Mitex n'est pas affectée par la quasi-totalité des liquides, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les fluides cryogéniques. Bien que sans support, la membrane Mitex est facile à manipuler, car elle associe la praticité d'une membrane sur support à la polyvalence d'une membrane 100 % PTFE. La membrane Mitex est hydrophobe.
Caractéristiques et avantages :
•Grande compatibilité chimique
•Biologiquement et chimiquement inerte
•Stable aux températures supérieures à 260 °C (500 °F) et inférieures à -100 °C (-148 °F)
Applications :
Clarification des acides, bases et fluides cryogéniques ; clarification des agents propulseurs ; analyse des fluides hydrauliques ; isolement d'ARN
Type de filtration : Filtre écran
Application
  • Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
  • Clarification des agents de propulsion
  • Isolement d'ARN
  • Surveillance de la qualité de l'air
Informations légales
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany