Principaux documents
KHGES015FB3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 150 Capsule
Fittings 3/4 in. TC- 9/16 in. HB with Bell, Sterile
Synonyme(s) :
Opticap Sterile XL 150 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC-9/16 in. HB with Bell
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Nom du produit
Millipore Express® SHC, Capsule Opticap® XL, Opticap® XL 150, sterile, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Matériaux
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Description
19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet with filling bell
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Opticap® XL 150
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤1.0 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
9.7 cm (3.8 in.)
Longueur nominale des cartouches
3.8 in. (9.7 cm)
Diamètre
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
140 cm2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
9.7 cm (3.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb (with Bell)
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir la section "Installation" du mode d'emploi des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 1,0 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 1 l.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la Directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 relatives aux équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.