Key Documents
JHWP14225
Millipore
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Omnipore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
65 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques