Key Documents
IPSN07852
Millipore
Sandwich de transfert Immobilon®-P
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
Synonyme(s) :
Blotting Membrane, Blotting Sandwich
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Matériaux
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
7 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
160 μg/cm2 (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : IPSN
Application
Membrane Immobilon-P, 7 × 8,4 cm, interfoliée avec papier buvard, pour les procédures de transfert en réservoir standard
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable