IPAKICPK1
Kit de consommables Milli-Q® IQ Element
Removes trace ionic contaminants and particulates from ultrapure water
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
IPAK Quanta®
Paramètres
(Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
1.5 L/min flow rate (Resistivity 18.2 MΩ.cm @ 25 °C)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Dimension de pores
0.1 μm filter (final filter)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Element
Description générale
Le kit de consommables Milli-Q® IQ Element se compose d′une cartouche de polissage IPAK Quanta® ICP et d′un filtre final Optimize LW de 0,1 μm. La cartouche de polissage élimine les ions présents à l'état de traces tandis que le filtre élimine les particules présentes dans l′eau d′alimenter, pour produire une eau ultra pure de grande qualité.
Application
L′eau ultra pure ainsi produite convient aux analyses sensibles par ICP-MS, GF-AAS et l′IC de traces.
Caractéristiques et avantages
- Pour une purification optimale de l′eau ultra pure jusqu′à des niveaux d′ions de l′ordre du ppt et même moins.
- Les cartouches de purification sont conçues pour pouvoir être remplacées sans effort.
Informations légales
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany