IM33
Anti-MMP-2 (Ab-3) Mouse mAb (42-5D11)
liquid, clone 42-5D11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-72 kDa Gelatinase, Anti-Gelatinase A, Anti-Matrix Metalloproteinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
42-5D11, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
bovine, rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP2(4313)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
MMP-9 protein (Cat. Nos. PF024 or PF038)
MMP-2 protein (Cat. Nos. PF023 or PF037)
Autres remarques
Fujimoto, N., et al. 1993. Clinica Chimica Acta.221, 91.
Stetler-Stevenson, W. G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J. F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L. A. and Stetler-Stevenson, W. G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable