A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Biological source:
human
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
specific activity
≥2 x 10(E7) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... IFNG(3458)
General description
L'interféron-g (ou IFN-gamma) est un facteur lymphoïde qui possède une puissante activité antivirale. Il a été montré qu'il stimule les macrophages et les cellules NK. L'IFN-gamma humain est une protéine de 16,7 kDa contenant 143 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : Homme, exprimé chez E. coli
Application
Pour la plupart des applications in vitro, l'IFN-gamma exerce son activité biologique dans une plage de concentrations de 0,1 à 10 ng. Les cellules répondant à l'EGF sont (liste non exhaustive) : Lymphocytes.
Physical form
Stérilisé par filtration et lyophilisé à partir d'une solution de phosphate de sodium 10 mM, pH 7,4.
Preparation Note
Bien qu'il soit stable à température ambiante, l'IFN-g lyophilisé se conserve mieux déshydraté à -20 °C. Après une centrifugation rapide, reconstituer avec du PBS 1X, pH 8,0, à une concentration de 0,5 à 1,0 mg/ml. Remarque : D'autres dilutions doivent être faites en RPMI + 10 % de FCS ou 5 % de HSA et stockées à 4 °C pendant 1 semaine ou à -20 °C pour une utilisation ultérieure. Le matériel reconstitué doit être conservé en aliquotes non diluées à -20 °C jusqu'à six mois maximum.
Analysis Note
Activité spécifique : L'IFN-gamma humain présente une activité biologique de 100 % par rapport aux étalons. Sa DE50, déterminée à l'aide d'un test de résistance virale, est ≤ 0,05 ng/ml.
Other Notes
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : IF3
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Runzhong Fu et al.
Scientific reports, 10(1), 1455-1455 (2020-01-31)
Autoimmune dacryoadenitis and altered lacrimal gland (LG) secretion are features of Sjögren's syndrome (SS). Activity of cathepsin S (CTSS), a cysteine protease, is significantly and specifically increased in SS patient tears. The soluble chemokine, CX3CL1 (fractalkine), is cleaved from membrane-bound
Nadine Vollmuth et al.
eLife, 11 (2022-09-27)
Chlamydia trachomatis (Ctr) can persist over extended times within their host cell and thereby establish chronic infections. One of the major inducers of chlamydial persistence is interferon-gamma (IFN-γ) released by immune cells as a mechanism of immune defence. IFN-γ activates
Yan Li et al.
Clinical & translational immunology, 11(12), e1430-e1430 (2022-12-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive disease with a poor prognosis. PDAC has poor response to immunotherapy because of its unique tumour microenvironment (TME). In an attempt to stimulate immunologically silent pancreatic cancer, we investigated the role of epigenetic
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| IF002 | 04053252284038 |