IBFP0813C
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
Synonyme(s) :
Western blot filter paper, blotting paper
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Papier filtre de transfert Immobilon®, 8.5 x 13.5 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
Matériaux
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 13.5 cm
Épaisseur
550 μm
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13