HTBP01300
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,4 μm
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore™
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Couleur
brown
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimension de pores
0.4 μm pore size
5-20 % porosity
Point de bulle
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules à sa surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse.
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes.
•Les membranes ne sont pas hygroscopiques, d'où un séchage rapide et un temps d'analyse des échantillons réduit.
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire.
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie.
Application
- Microscopie à fluorescence
- Surveillance des particules
- Surveillance de la qualité de l'air
- Détection de microplastiques
- Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Attention