A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Level
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130-155 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥690 mbar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Code du filtre : HPWP
La membrane Millipore Express PLUS permet une filtration ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d'additif, de tampons et d'autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et à faible fixation des protéines est également utilisée dans plusieurs de nos dispositifs de filtration stérilisante prêts à l'emploi.
Caractéristiques et avantages :
•Filtration ultra-rapide et haut débit pour accélérer les temps de traitement
•Peut être stérilisée en autoclave, à l'oxyde d'éthylène ou au rayonnement gamma pour les applications de filtration stérilisante
Applications :
filtration stérilisante, filtration de tampons, filtration de milieux de culture cellulaire
Caractéristiques et avantages :
•Filtration ultra-rapide et haut débit pour accélérer les temps de traitement
•Peut être stérilisée en autoclave, à l'oxyde d'éthylène ou au rayonnement gamma pour les applications de filtration stérilisante
Applications :
filtration stérilisante, filtration de tampons, filtration de milieux de culture cellulaire
Type de membrane : filtre écran
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
- Filtration de tampons
- Filtration de milieux de culture cellulaire
- Filtration d'échantillons pour analyse des PFAS (LC-MS)
Other Notes
Mode d'emploi
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre membrane en PES, dimension de pores de 0,45 μm
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| HPWP04700 | 04053252472442 |