HCKP1-11K
MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 - Immuno-Oncology Multiplex Assay
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Contenu apparenté
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.