Principaux documents
GF301
Sigma-Aldrich
Protéine BDNF recombinante humaine sans origine animale
The BDNF protein is a member of the NGF family of neurotrophic factors (also named neurotrophins) that are required for the differentiation & survival of specific neuronal subpopulations in both the central as well as the peripheral nervous system.
Synonyme(s) :
Brain derived neurotrophic factor, Abrineurin
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) est un membre de la famille des facteurs neurotrophiques NGF (également appelés neurotrophines) qui sont nécessaires à la différenciation et à la survie de sous-populations neuronales spécifiques dans le système nerveux central et périphérique. La famille des neurotrophines comprend au moins quatre protéines : NGF, BDNF, NT3 et NT4/5. Le BDNF exerce ses propriétés neurotrophiques par l'intermédiaire d'un récepteur de surface cellulaire de haute affinité appelé gp145/trkB. Le BDNF est exprimé comme la partie C-terminale d'un précurseur polypeptidique de 247 acides aminés, qui contient également une séquence signal de 18 résidus d'acides aminés et un propeptide de 110 résidus d'acides aminés. Le BDNF humain recombinant est un homodimère de 27,0 kDa composé de deux sous-unités de 119 acides aminés liées par de fortes interactions non covalentes.
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Poulet, grenouille, souris, rat, hamster, cobaye et singe
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : déterminée par la capacité du produit à stimuler la prolifération de cellules C6 de rat. La DE50 attendue pour cet effet est de 0,5 à 1,0 µg/ml.
Forme physique
Le BDNF humain recombinant sans origine animale est fabriqué sans utiliser de réactifs d'origine animale
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable