Key Documents
EZCURVBAT
Millipore
Batterie lithium-ion
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Niveau de qualité
Sortie
14.8 V
Entrée
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La batterie au lithium-ion est un accessoire supplémentaire du distributeur EZ-Pak®. Le distributeur EZ-Pak® Curve constitue une révolution dans la manipulation des filtres pour la méthode de filtration sur membrane (MF), en alliant les avantages de la distribution de membranes stériles à haut débit, d'un fonctionnement sans contact et d'un transfert de membrane d'une seule main. La batterie est une batterie lithium-ion rechargeable de 14,8 V qui assure le fonctionnement efficace du distributeur. Une batterie lithium-ion entièrement chargée peut permettre de distribuer jusqu'à 10 000 membranes.
Application
La batterie au lithium-ion est un accessoire supplémentaire du distributeur EZ-Pak® Curve utilisé pour les analyses microbiologiques en général, l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des produits pharmaceutiques, les analyses environnementales, les tests de biocharge et la surveillance de l'eau.
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany