DEM711-10100
Kit d'essai - NovaSeptum® GO ; système d'échantillonnage avec poche haute pureté, 100 ml
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PureFlex™ polyethylene bag (Fluid contact layer, film)
TPE tubing (Thermoplastic elastomer)
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
stainless steel body (ASTM® 316 L)
Niveau de qualité
Agence
according to ISO ISO 11137
meets USP 88 Biological Reactivity
Stérilité
sterile; β-irradiated
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable: no
Paramètres
-20-50 °C temp. range (-4-122 °F) (1000 mL)
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F) (50 mL to 250 mL (when used with a NovaSeptum® Case))
0.30 bar max. pressure (4.35 psi) (for 1000 mL)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (up to 250 mL)
Impuretés
<2.15 bacterial endotoxins (LAL test, EU/device)
Raccords
female Luer-Lok® outlet (3-piece)
male Luer-Lok® outlet (3-piece)
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Conditionnement
Composants
- Septum : silicone durci au platine ; Corps : polyester
- Canule : acier inoxydable 316 l ASTM®
- Couche de contact avec le fluide (poche) : film en polyéthylène (film PureFlex)
- Tubulure : élastomère thermoplastique (TPE)
- Tubulure de sortie : dispositif Luer-Lok® en 3 parties, comprenant une partie mâle, une partie femelle et un site d'injection
Notes préparatoires
L'intégrité des unités est testée à intervalles réguliers au cours de la fabrication.
L'extraction aqueuse présente une concentration en UE inférieure à 2,15 par dispositif, comme déterminée par le test LAL (lysat d'amébocytes de limule).