Principaux documents
CS40MS01L3
Millipore
Clarisolve® Depth Filter in µPod format
40MS, 40µm, filtration area 0.23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
Synonyme(s) :
Clarisolve 40 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Nom du produit
Clarisolve® Depth Filter in µPod format, High-density cell cultures
Matériaux
Millistak+® media
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Hauteur
6.99 cm (2.75 in.)
Longueur
9.07 cm (3.57 in.)
Largeur
4.98 cm (1.96 in.)
Surface de filtration
0.0023 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
0.9-1.2 μg/L
Entrée
sample type liquid
Conductivité
0.91 – 1.29 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
eau produite ; après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage rapide à l'eau pure à un débit de 600 l/m²/h pendant 10 minutes. Un échantillon de filtrat a été prélevé toutes les 2 minutes pendant le rinçage rapide, et sa conductivité a été mesurée.
Remarque sur l'analyse
Résidu de carbone organique total (COT) : Après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123  °C) et lavage à l′eau pure à un débit de 600 l/m²/h pendant 10 minutes. Un échantillon a été prélevé à l′issue du lavage pour déterminer les valeurs typiques de COT.
Résidu de carbone organique total (COT) : La mesure du COT du matériau 60HX a donné un résultat inférieur aux seuils de détection.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.