Key Documents
CDRC00201
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
Produces RO purified water at a flow rate of 5 L/hr, For use with Milli-Q® Integral, RiOs Essential, and Elix® Advantage systems
Synonyme(s) :
Membrane d'osmose inverse - 5 l/h
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
5 L/hr flow rate
H × Diam.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs
Description générale
La membrane d'osmose inverse élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques (d'un poids moléculaire > 200 kDa).
Produit à utiliser avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Integral, RiOs Essential et Elix® Advantage.
Application
L'eau osmosée est utilisée en laboratoire, principalement dans les applications du type rinçage d'ordre général, alimentation en eau des machines de lavage et des autoclaves, ou comme alimentation pour les systèmes de purification d'eau pure et ultra pure.
Caractéristiques et avantages
Consommable d'origine destiné à remplacer la membrane d'osmose inverse - 5 L/h (référence CDRC00201).
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany