Key Documents
CBL186
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ADN, clone AC-30-10
clone AC-30-10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Deoxyribonucleic acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-30-10, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Cet anticorps réagit avec l'ADN dénaturé natif extrait de différents organismes : ADN de souris, ADN de thymus de veau, ADN de phage M13, ADN de virus SV-40 et plusieurs plasmides. Il réagit également avec des ADN de synthèse ayant différentes compositions en bases : poly dAT-poly dAT, poly dAT. Les structures constituées d'ADN (comme la chromatine) présentes dans divers tissus de différentes espèces ainsi que dans diverses lignées cellulaires telles que XLKE-A6 (Xenopus), RVF-SMC (rat-kangourou) et HeLa (être humain) sont également reconnues.
Application
Cet anticorps anti-ADN, clone AC-30-10, est un anticorps monoclonal de souris qui permet de détecter l'ADN. Il est validé en immunofluorescence et en immunohistochimie sur coupes en paraffine.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Utilisable dans la recherche (biologie cellulaire, biologie moléculaire, microbiologie) puisqu'il réagit avec n'importe quelle forme d'ADN natif et dénaturé. Utilisable comme témoin positif fiable dans les tests d'immunofluorescence pour la détection d'anticorps anti-ADN sur des tissus de cellules en culture, notamment dans le diagnostic des auto-anticorps et des maladies auto-immunes.
Détection sensible des contaminations par mycoplasmes dans les cultures cellulaires.
Utilisable sur cryocoupes et coupes de tissus inclus en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Cette immunoglobuline a été purifiée par filtration sur gel et mise en solution dans un tampon phosphate salin (pH 7,4) contenant 0,09 % d'azoture de sodium et 0,5 % de sérum albumine bovine.
Format : purifié
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et à 8 °C pendant 12 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Pedro Silva-Pinheiro et al.
Nucleic acids research, 49(9), 5230-5248 (2021-05-07)
Mutations in POLG, encoding POLγA, the catalytic subunit of the mitochondrial DNA polymerase, cause a spectrum of disorders characterized by mtDNA instability. However, the molecular pathogenesis of POLG-related diseases is poorly understood and efficient treatments are missing. Here, we generate
Andong Qin et al.
Cells, 12(21) (2023-11-10)
Coxsackievirus B3 (CVB3), a single-stranded positive RNA virus, primarily infects cardiac myocytes and is a major causative pathogen for viral myocarditis (VMC), driving cardiac inflammation and organ dysfunction. However, whether and how myocardial damage is involved in CVB3-induced VMC remains
Genome-wide analysis reveals coating of the mitochondrial genome by TFAM.
Wang, YE; Marinov, GK; Wold, BJ; Chan, DC
Testing null
Sebastian Aguirre et al.
Nature microbiology, 2, 17037-17037 (2017-03-28)
During the last few decades, the global incidence of dengue virus (DENV) has increased dramatically, and it is now endemic in more than 100 countries. To establish a productive infection in humans, DENV uses different strategies to inhibit or avoid
Ya-Jing Li et al.
Acta pharmacologica Sinica, 43(8), 2026-2041 (2022-01-15)
Liver fibrosis is the common consequence of almost all liver diseases and has become an urgent clinical problem without efficient therapies. Recent evidence has shown that hepatocytes-derived extracellular vesicles (EVs) play important roles in liver pathophysiology, but little is known