A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
M24A, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC
Citations:
5
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
M24A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Immunohistological staining of IgA expressing cells in tissue sections.
Identification of surface IgA on B lymphocytes by direct Immunofluorescence.
Identification of surface IgA on B lymphocytes by direct Immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
This Mouse anti-Human IgA Antibody, clone M24A, heavy chain, FITC conjugated is validated for use in ELISA, FC, IF, IH for the detection of Human IgA.
Biochem/physiol Actions
This antibody is specific for the heavy chain of human immunoglobulin A, and shows no cross-reactivity with intact human IgM or IgG, kappa or lambda light chains
Physical form
The conjugate is supplied in phosphate buffered saline containing 10mM sodium azide and 1mg/ml bovine serum albumin. μ
Preparation Note
° NE PAS CONGELER. °
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c