BW-10X5ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-CDE from the clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-CDE (clone MS-24/MS-201/MS-26/MS-80) Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-24, MS-201, MS-80 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Conditionnement
pkg of 10 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
70-90 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgG
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1