Principaux documents
ATTP14250
Millipore
Filtre membranaire Isopore
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,8 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Isopore est une membrane en polycarbonate qui aide à l'analyse des contaminants aériens au moyen d'un microscope optique ou électronique. Le filtre membranaire Isopore peut être utilisé dans des applications telles que les tests de chimiotaxie, la microscopie par épifluorescence et la surveillance de l'air. La précision du diamètre des pores et une dimension de pores uniforme permettent une séparation exacte des échantillons selon la taille.
Application
  • Microscopie à lumière réfléchie
  • Analyse par MEB
  • Analyse gravimétrique
  • Contrôle de la contamination de l'air
  • Contrôle de l'amiante
  • Détection de microplastiques
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Les propriétés de rétention des particules sur la surface de la membrane Isopore permettent un dénombrement et une analyse plus faciles.
  • Présente une faible interférence de bruit de fond.
  • Non hygroscopique, et réduction du temps d'analyse des échantillons.
  • Matériau translucide.
Attention
Une réduction des débits peut se produire après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Amaranta Focardi et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-20)
Virus- and bacteriophage-induced mortality can have a significant impact on marine productivity and alter the flux of nutrients in marine microbial food-webs. Viral mediated horizontal gene transfer can also influence host fitness and community composition. However, there are very few
Nádia Conceição-Neto et al.
Scientific reports, 5, 16532-16532 (2015-11-13)
A major limitation for better understanding the role of the human gut virome in health and disease is the lack of validated methods that allow high throughput virome analysis. To overcome this, we evaluated the quantitative effect of homogenisation, centrifugation
Zhi Liu et al.
Cell death and differentiation, 27(10), 2843-2855 (2020-04-30)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) play a central role in the establishment of T cell central immunological tolerance by promiscuously expressing tissue-restricted antigens (TRAs) and presenting them to developing T cells, leading to deletion of T cells responding to self-antigens.